2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Ethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR15522-5G
APOSOR15522-5GEA 2200 NOK
APOSOR15522-5G
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Ethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₆H₉BN₂O₃
MW: 167,9600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375134
CAS-nummer: 1003043-55-7