4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 1175 NOK
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅IN₂S
MW: 252,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01319020
CAS-nummer: 1122-74-3