2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 1350 NOK
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formel: C₄H₅ClN₂S
MW: 148,61 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10699130
CAS-nummer: 5316-76-7