3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 4200 NOK
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Formel: C₄H₃BrClNO
Kokepunkt: 110 °C/20mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06660137
CAS-nummer: 124498-15-3