1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 1800 NOK
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formel: C₁₃H₂₆BNO₂Si
MW: 267,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01114667
CAS-nummer: 138900-55-7