2-Pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine
OR15598-1G OR15598-500MG
APOSOR15598-1GEA 2250 NOK
APOSOR15598-1G APOSOR15598-500MG
2-Pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04039342
CAS-nummer: 874186-98-8