(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 630 NOK
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03093374
CAS-nummer: 168466-84-0