3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 895 NOK
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Smeltepunkt: 63…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059040
CAS-nummer: 99724-19-3