5,6-Dichloro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5,6-Dichloroindole
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 11800 NOK
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,0400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075036
CAS-nummer: 121859-57-2