1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 9000 NOK
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Smeltepunkt: 185…186,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 930111-02-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III