1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Boc-4-Ethylaminopiperidine, 4-(Ethylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR16030-5G
APOSOR16030-5GEA 2300 NOK
APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228.34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06808580
CAS-nummer: 264905-39-7