3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 270 NOK
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Smeltepunkt: 172…176 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01317994
CAS-nummer: 82477-67-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III