4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 500 NOK
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,2 g/mol
Smeltepunkt: 107…114 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00057827
CAS-nummer: 68858-21-9