2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 700 NOK
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 265,005 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11100199
CAS-nummer: 390360-97-1