2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 270 NOK
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,1756 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01859891
CAS-nummer: 1918-78-1