1-Boc-4-bromoindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Boc-4-Bromoindole, 4-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 450 NOK
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04117874
CAS-nummer: 676448-17-2