Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 1725 NOK
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Smeltepunkt: 163…164 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01006722
CAS-nummer: 26537-68-8