(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R,3S)-(-)-2,3-Diphenyl-6-oxomorpholine, N-BOC protected, (2R,3S)-tert-Butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
OR16615-1G OR16615-5G
APOSOR16615-1GEA 500 NOK
APOSOR16615-1G APOSOR16615-5G
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Smeltepunkt: 206 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00074955
CAS-nummer: 112741-49-8