1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 1050 NOK
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Smeltepunkt: 54…55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05663890
CAS-nummer: 517874-21-4