3-Aminopentanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16680-1G OR16680-5G OR16680-10G
APOSOR16680-1GEA 1125 NOK
APOSOR16680-1G APOSOR16680-5G APOSOR16680-10G
3-Aminopentanoic acid
3-Aminopentanoic acid
Formel: C5H11NO2
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 18664-78-3