4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1683-5G
APOSOR1683-5GEA 1550 NOK
APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05864704
CAS-nummer: 876-72-2