(R)-(+)-Anicyphos
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4R)-(+)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
OR16846-1G OR16846-500MG
APOSOR16846-1GEA 2225 NOK
APOSOR16846-1G APOSOR16846-500MG
(R)-(+)-Anicyphos
(R)-(+)-Anicyphos
Formel: C₁₂H₁₇O₅P
MW: 272,24 g/mol
Smeltepunkt: 197…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00190172
CAS-nummer: 98674-82-9