6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-1H-indole-2-carboxaldehyde
OR16855-500MG
APOSOR16855-500MGEA 4200 NOK
APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Smeltepunkt: 181…183 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738308
CAS-nummer: 105191-12-6