3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 825 NOK
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289,0300 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781574
CAS-nummer: 885521-22-2