Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
OR16873-1G OR16873-500MG
APOSOR16873-1GEA 8275 NOK
APOSOR16873-1G APOSOR16873-500MG
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Formel: C₁₁H₁₄INO₂
MW: 319,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12025947
CAS-nummer: 756813-88-4