4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
OR16881-1G OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA 8275 NOK
APOSOR16881-1G APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Formel: C₁₇H₂₈N₄
MW: 288,44 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12025950
CAS-nummer: 1160474-88-3