2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Iodo-2,3,5-trichloropyridine
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 4150 NOK
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅HCI₃IN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 406676-23-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III