4-(Methylamino)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR16971-25G
APOSOR16971-25GEA 1575 NOK
APOSOR16971-25G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Smeltepunkt: 87…91 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016381
CAS-nummer: 4714-62-9