4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 360 NOK
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252,01 g/mol
Smeltepunkt: 241…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00461121
CAS-nummer: 75092-30-7