5-Methyl-2-furoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 2125 NOK
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furoic acid 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Smeltepunkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00092359
CAS-nummer: 1917-15-3