tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 6-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 360 NOK
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂
MW: 233,27 g/mol
Smeltepunkt: 171…172 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114657
CAS-nummer: 219503-81-8