Isoquinoline-7-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
OR17108-1G
APOSOR17108-1GEA 790 NOK
APOSOR17108-1G
Isoquinoline-7-amine
Isoquinoline-7-amine
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669932
CAS-nummer: 23707-37-1