2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR17204-1G OR17204-100MG OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA 2975 NOK
APOSOR17204-1G APOSOR17204-100MG APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
MW: 220,08 g/mol
Smeltepunkt: 161…162 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09607735
CAS-nummer: 1195995-72-2