5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 1000 NOK
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08695074
CAS-nummer: 100523-84-0