6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-4-cyclopropylquinazolin-2(1H)-one
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 630 NOK
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,66 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11109434
CAS-nummer: 150878-36-7