tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
OR1755-25G
APOSOR1755-25GEA 9725 NOK
APOSOR1755-25G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₃N₃O₂
MW: 229,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683049
CAS-nummer: 192130-34-0