7-Quinolineboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-7-boronic acid, 7-Quinolinylboronic acid
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 2575 NOK
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11100750
CAS-nummer: 629644-82-2