7-Quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 1200 NOK
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047617
CAS-nummer: 1078-30-4