5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 1025 NOK
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781362
CAS-nummer: 864550-40-3