1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 680 NOK
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Smeltepunkt: 166…167 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738279
CAS-nummer: 669050-70-8