1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 270 NOK
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₂₂BNO₂
MW: 223,12 g/mol
Smeltepunkt: 72…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11506069
CAS-nummer: 454482-11-2