3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 395 NOK
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,46 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12827549
CAS-nummer: 760207-83-8