2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 930 NOK
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,3400 g/mol
Smeltepunkt: 39…43 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08687254
CAS-nummer: 137628-17-2