Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 305 NOK
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Smeltepunkt: 109…111 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09034640
CAS-nummer: 16017-69-9