2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidin-6(1H)-one
OR17939-500G
APOSOR17939-500GEA 1350 NOK
APOSOR17939-500G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Formel: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00810414
CAS-nummer: 1979-98-2