7-Bromo-1-tetralone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 2700 NOK
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1-tetralone 99%
7-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Smeltepunkt: 75…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179287
CAS-nummer: 32281-97-3