5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR18106-250MG OR18106-100MG OR18106-1G
APOSOR18106-250MGEA 1625 NOK
APOSOR18106-250MG APOSOR18106-100MG APOSOR18106-1G
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10699211
CAS-nummer: 74420-51-2