4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 270 NOK
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179 g/mol
Smeltepunkt: 53…55 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03428360
CAS-nummer: 1074-40-4