α-Klor-p-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 540 NOK
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Klor-p-xylen 99%
α-Klor-p-xylen
Intermediate for organic synthesis.
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokepunkt: 199…201 °C
Smeltepunkt: 44351 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000919
CAS-nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
FN: 3265
ADR: 8,III