2-Nitro-5-piperidinoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR183519-1G OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA 1075 NOK
APOSOR183519-1G APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 221,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00545948
CAS-nummer: 54997-99-8